Print…
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 94.4 EUR
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Ponto de ebulição: 103…105 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173937
Número CAS: 85953-29-3