Print…
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 0 EUR
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Ponto de ebulição: 70…72 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275296
Número CAS: 2248-46-6