Print…
Metil Clorodifluoroacetato 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5070-100G PC5070-25G PC5070-5G
APOSPC5070-100GEA 143 EUR
APOSPC5070-100G APOSPC5070-25G APOSPC5070-5G
Metil Clorodifluoroacetato 97%
Metil Clorodifluoroacetato
Useful trifluoromethylating agent. Trifluoromethylation ofaryl and vinyl halides: Tetrahedron Letts.,32, 7689 (1991). Nitroaryl chlorides can also be trifluoromethylated.
Fórmula: C₃H₃ClF₂O₂
Peso Molecular: 144.51 g/mol
Ponto de ebulição: 79…81 °C
Densidade: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000775
Número CAS: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN: 2924
ADR: 3+8 II