Print…
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 60.9 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Fórmula: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Peso Molecular: 327.1 g/mol
Ponto de ebulição: 100…104 °C/0.8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219777
Número CAS: 175203-81-3