Print…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 0 EUR
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₇F₃
Ponto de ebulição: 129 °C
Densidade: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075476
Número CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III