Print…
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.17 g/mol
Ponto de ebulição: 95…97 °C/0.05mmHg
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Densidade: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064200
Número CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1