Print…
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 91.5 EUR
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.17 g/mol
Ponto de ebulição: 111 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004184
Número CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5