Print…
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 219 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532462
Número CAS: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II