Print…
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 0 EUR
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412202
Número CAS: 401-93-4