Print…
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Ponto de Fusão: 105…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153201
Número CAS: 112811-65-1