Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5060-100G PC5060-10G PC5060-25G PC5060-5G
APOSPC5060-100GEA 143 EUR
APOSPC5060-100G APOSPC5060-10G APOSPC5060-25G APOSPC5060-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007099
Número CAS: 394-25-2
UN: 1760
ADR: 8,III