Print…
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 618 EUR
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₈ClF₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532461
Número CAS: 1209894-23-4