Print…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.95 g/mol
Ponto de Fusão: 64…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06656276
Número CAS: 1072952-25-0