Print…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Ponto de Fusão: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010446
Número CAS: 328-79-0
UN: 1759
ADR: 8,II