Print…
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BClFNO₂
Peso Molecular: 175.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972403
Número CAS: 937595-71-6