Print…
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 24.8 EUR
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 189…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056358
Número CAS: 854778-31-7