Print…
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5051-1G PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA 183 EUR
APOSPC5051-1G APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BF₃O₃
Peso Molecular: 233.98 g/mol
Ponto de Fusão: 173…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056361
Número CAS: 871332-96-6