Print…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 129 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007328
Número CAS: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8,III