Print…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004348
Número CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8