Print…
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-tert-butylsilyl Ditriflate, Di-tert-butylbis(trifluoromethanesulphonyloxy)silane
PC5037-25G PC5037-5G PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA 335 EUR
APOSPC5037-25G APOSPC5037-5G APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Fórmula: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
Ponto de ebulição: 263 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 85272-31-7
UN: 3265
ADR: 8,II