Print…
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 56.7 EUR
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃BrFNO
Peso Molecular: 216.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 88112-75-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III