Print…
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 261 EUR
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃BrFNS
Ponto de Fusão: 37…42 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 81171-71-3
UN: 1760
ADR: 8,II