Print…
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 273 EUR
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BFNO₄
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235044
Número CAS: 874219-25-7