Print…
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 85.7 EUR
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546981
Número CAS: 220996-81-6