Print…
Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502676-25G PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA 524 EUR
APOSPC502676-25G APOSPC502676-5G
Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204207
Número CAS: 647020-63-1