Print…
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 102 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂F₆MgO₆S₂
Peso Molecular: 322.45 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042601
Número CAS: 60871-83-2
UN: 3261
ADR: 8 III