Print…
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-fluoro-4-iodobenzoate
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 115 EUR
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846098
Número CAS: 204257-72-7