Print…
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10000922
Número CAS: 820236-81-5