Print…
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
PC50207-1G PC50207-25G PC50207-5G
APOSPC50207-1GEA 87.3 EUR
APOSPC50207-1G APOSPC50207-25G APOSPC50207-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782060
Número CAS: 69411-67-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III