Print…
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
PC502066-1G PC502066-250MG PC502066-500MG PC502066-2.5G
APOSPC502066-1GEA 445 EUR
APOSPC502066-1G APOSPC502066-250MG APOSPC502066-500MG APOSPC502066-2.5G
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14697994
Número CAS: 1214362-28-3