Print…
Fluoreto de Magnésio, pó
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 301 EUR
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Fluoreto de Magnésio, pó
Fluoreto de Magnésio
Fórmula: MgF₂
Peso Molecular: 62.3 g/mol
Ponto de ebulição: 2239 °C
Ponto de Fusão: 1261 °C
Densidade: 3.148 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011108
Número CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701