Print…
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144620
Número CAS: 159277-47-1