Print…
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00844105
Número CAS: 28314-82-1