Print…
Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC50171-100G PC50171-25G PC50171-250G
APOSPC50171-100GEA 105 EUR
APOSPC50171-100G APOSPC50171-25G APOSPC50171-250G
Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Fórmula: C₇ClF₅O
Peso Molecular: 230.52 g/mol
Ponto de ebulição: 158…159 °C
Densidade: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000657
Número CAS: 2251-50-5
UN: 3265
ADR: 8 III