Print…
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 352 EUR
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅FO₃
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411555
Número CAS: 845885-90-7