Print…
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇FO₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18904319
Número CAS: 165803-94-1