Print…
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
PC501607-10G PC501607-1G PC501607-5G PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA 235 EUR
APOSPC501607-10G APOSPC501607-1G APOSPC501607-5G APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847746
Número CAS: 105515-20-6