Print…
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BFNO₃
Ponto de Fusão: 226…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235038
Número CAS: 874219-19-9