Print…
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501474-1G PC501474-250MG PC501474-5G
APOSPC501474-1GEA 0 EUR
APOSPC501474-1G APOSPC501474-250MG APOSPC501474-5G
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Fórmula: C₇H₄ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 256519-11-6