Print…
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 0 EUR
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18157656
Número CAS: 182880-71-3