Print…
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 219 EUR
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Peso Molecular: 188.1465 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00461893
Número CAS: 1736-06-7