Print…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 77 EUR
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11615492
Número CAS: 142994-04-5