Print…
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-5GEA 34.8 EUR
APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466241
Número CAS: 304445-49-6
UN: 3261
ADR: 8 II