Print…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 493 EUR
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrF₄I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800680
Número CAS: 1027511-93-8