Print…
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 123 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BFO₄
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08061836
Número CAS: 874219-36-0