Print…
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
PC501174-1G PC501174-250MG PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501174-1G APOSPC501174-250MG APOSPC501174-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835208
Número CAS: 946126-95-0