Print…
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 0 EUR
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194361
Número CAS: 873697-78-0