Print…
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 93.1 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%
Lithium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄Li
Ponto de Fusão: 309…311 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011087
Número CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II