Print…
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 0 EUR
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036117
Número CAS: 958454-25-6