Print…
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 0 EUR
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Fluoro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09054718
Número CAS: 22510-08-3